C124
β-CFT naphthalenedisulfonate monohydrate
solid
Synonyme(s) :
(−)-2-β-Carbomethoxy-3-β-(4-fluorophenyl)tropane 1,5-naphthalenedisulfonate monohydrate, WIN 35,428 naphthalenedisulfonate monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −62.5°, c = 1.0 in H2O(lit.)
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H]3C4CCC(C[C@@H]3c5ccc(F)cc5)N4C
InChI
1S/C16H20FNO2.C10H8O6S2.H2O/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1H2/t12-,13+,14+,15-;;/m0../s1
Clé InChI
XSJPWVYASBDEJI-YEVYTSHMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges