Principaux documents
C0961
Sigma-Aldrich
Corticotropin Releasing Factor Fragment 6-33 human, rat
≥97% (HPLC)
0.5 MG
491,00 $
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
0.5 MG
491,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C141H231N41O43S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3220.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C141H231N41O43S/c1-23-72(16)109(145)136(221)179-100(61-183)135(220)174-93(52-68(8)9)129(214)176-99(58-108(195)196)133(218)173-95(54-70(12)13)134(219)182-111(77(21)185)138(223)178-96(55-78-29-25-24-26-30-78)130(215)175-98(57-80-60-151-64-155-80)131(216)172-92(51-67(6)7)128(213)171-91(50-66(4)5)126(211)163-82(32-28-47-153-141(148)149)119(204)166-88(38-44-107(193)194)124(209)181-110(71(14)15)137(222)177-94(53-69(10)11)127(212)167-87(37-43-106(191)192)122(207)168-89(45-48-226-22)118(203)158-73(17)112(197)160-81(31-27-46-152-140(146)147)116(201)156-74(18)113(198)162-86(36-42-105(189)190)121(206)165-85(35-41-104(144)188)123(208)170-90(49-65(2)3)125(210)159-75(19)114(199)161-84(34-40-103(143)187)120(205)164-83(33-39-102(142)186)117(202)157-76(20)115(200)169-97(56-79-59-150-63-154-79)132(217)180-101(62-184)139(224)225/h24-26,29-30,59-60,63-77,81-101,109-111,183-185H,23,27-28,31-58,61-62,145H2,1-22H3,(H2,142,186)(H2,143,187)(H2,144,188)(H,150,154)(H,151,155)(H,156,201)(H,157,202)(H,158,203)(H,159,210)(H,160,197)(H,161,199)(H,162,198)(H,163,211)(H,164,205)(H,165,206)(H,166,204)(H,167,212)(H,168,207)(H,169,200)(H,170,208)(H,171,213)(H,172,216)(H,173,218)(H,174,220)(H,175,215)(H,176,214)(H,177,222)(H,178,223)(H,179,221)(H,180,217)(H,181,209)(H,182,219)(H,189,190)(H,191,192)(H,193,194)(H,195,196)(H,224,225)(H4,146,147,152)(H4,148,149,153)/t72-,73-,74-,75-,76-,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,109-,110-,111-/m0/s1
Clé InChI
XHHPINGDTRCKNN-QZXFXOMNSA-N
Informations sur le gène
human ... CRH(1392)
Amino Acid Sequence
Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser
Actions biochimiques/physiologiques
CRF fragment that binds with high affinity to the CRF binding protein (CRF-BP) but has low affinity for the CRF receptor. Displaces CRF from CRF-BP.
Autres remarques
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
D P Behan et al.
Molecular psychiatry, 1(4), 265-277 (1996-09-01)
The actions of CRF in the brain and in the periphery are mediated through multiple binding sites. There are three receptors, CRF1, CRF2 alpha and CRF2 beta, which encode 411, 415 and 431 amino acid proteins and transduce signals via
S C Heinrichs et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(26), 15475-15480 (1996-12-24)
Elevation of the neuropeptide corticotropin-releasing factor (CRF) in the brain is associated with a reduction of food intake and body weight gain in normal and obese animals. A protein that binds CRF and the related peptide, urocortin, with high affinity