C0913
Complement C2 deficient serum human
for complement assays
420,00 $
About This Item
420,00 $
Produits recommandés
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable