SML1081
Ezatiostat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
γ-Glu-S-BzCys-PhGly diethyl ester, (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-benzylsulfanyl-1-[[(1R)-2-ethoxy-2-oxo-1-phenylethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoate, TER 199, TER199, TLK199, Terrapin 199
168,00 $
About This Item
168,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OCC)C(=O)N[C@H](c2ccccc2)C(=O)OCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H35N3O6S/c1-3-35-26(33)21(28)15-16-23(31)29-22(18-37-17-19-11-7-5-8-12-19)25(32)30-24(27(34)36-4-2)20-13-9-6-10-14-20/h5-14,21-22,24H,3-4,15-18,28H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,32)/t21-,22-,24+/m0/s1
Clé InChI
GWEJFLVSOGNLSS-WPFOTENUSA-N
Application
- to study its effects on peroxiredoxin 6 (PRDX6) inhibition in neonatal rat testicular gonocytes[1]
- for the incubation of bronchial epithelial cells in proteolysis assay[2]
- to study its effects on the cystine-glutamate antiporter xCT (SLC7A11) expression in tumor cells[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable