C0358
Z-Leu-Leu-Phe-CHO
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Cbz-Leu-Leu-Phe-CHO, Z-LLF-CHO
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C=O
InChI
1S/C29H39N3O5/c1-20(2)15-25(27(34)30-24(18-33)17-22-11-7-5-8-12-22)31-28(35)26(16-21(3)4)32-29(36)37-19-23-13-9-6-10-14-23/h5-14,18,20-21,24-26H,15-17,19H2,1-4H3,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t24-,25-,26-/m0/s1
Clé InChI
LIOIGKLWXFXXEG-GSDHBNRESA-N
Amino Acid Sequence
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable