C0244
CDK1/Cyclin A2, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CCN1, CCNA, CDC2, CDC28A, DKFZp686120222, MGC111195
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
151-205 nmol/min·mg
Poids mol.
CDK1 subunit ~59 kDa
cyclin A2 ~78 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCNA2(890) , CDK1(983)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable