H4890
Anti-Human Hemoglobin antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:8,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HBB(3043)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable