Principaux documents
SAB5700525
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
Anti-phosphorylation antibody, Phospho-serine antibody
100 μL
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
583,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
0.38 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Questions
  1. which secondary antibody fits with this primary antibody which is the "Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit"?
    1 answer
    1. The western blotting image at the top of the product page describes the secondary antibody used as HRP goat anti-rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000 using ECL detection.