Principaux documents
Z169048
Micrometer
Metric
1 EA
221,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
221,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111700
Nomenclature NACRES :
NB.79
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 0.01 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
Plage de mesure
0-25 mm
Description générale
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.