Principaux documents
RA462250-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-62, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 × 250 mL rectangular buckets
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
1 EA
4 220,00 $
4 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
4 220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
4 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 0.2 mlLto 250 mL tubes and bottles
aerosol-tight
economic swing- bucket rotor
for 5810/5810R
with 4 × 250 mL rectangular buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638009 (NA)
Eppendorf® 5810709008 (EU)
Paramètres
3,200 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5810/5810R
Catégories apparentées
Description générale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Caractéristiques et avantages
  • The swing-bucket rotor has a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm).
  • Rotor A-4-62 is designed to accommodate tubes, bottles ranging from 0.2 mL to 250 mL, as well as plates.
  • For enhanced safety during the centrifugation of hazardous samples, aerosol-tight caps are available as an optional feature.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG