Principaux documents
BMOPTIONC-PREC
B Medical Temperature Recorder 7 Day, 5", Abacus For LF260, L290, L380, P260, P290, P380 (+4C)
Accessory
1 EACH
1 730,00 $
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
1 730,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Temperature Recorder 7 Day, 5", Battery Operated - Abacus For LF260, L290, L380, P260, P290, P380 (+4C)
Application
Accessory