Principaux documents
BM991.8603.02
B Medical U401
Ultra Low Temperature Freezer
Synonyme(s) :
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Le produit BM991.8603.02 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Entrée CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Matériaux
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
Paramètres
-40--86 °C temp. range
H × l × P
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
Capacité
15.927 ft3
Poids
551.16 lb
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 3 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
Application
Laboratory Refrigeration