BAF188460000
Bel-Art® Cryo-Safe™ Cooler
Mini 0oC, for tubes, 0.5 ‑ 1.5 mL, polycarbonate, no. of holes, 12
Synonyme(s) :
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
for tubes 0.5 ‑ 1.5 mL
no. of holes 12
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18846-0000
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Adapters change well size to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes
- Small footprint is ideal for benchtop use
- Epoxy coated wire handle fastens lid and allows easy transport
- All polycarbonate cooler body and lid clean easily