B9398
Anti-Bovine Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Serum, bovine
193,00 $
About This Item
193,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:160 using human peripheral blood lymphocytes
immunoelectrophoresis: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Alb(280717)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
- immunoelectrophoresis
- immunodiffusion
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable