Principaux documents
B8685
Sigma-Aldrich
BM 15766 sulfate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-[2-[4-[3-(4-Chlorophenyl)-2-propenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzoic acid sulfate
1 MG
278,00 $
5 MG
1 140,00 $
278,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
278,00 $
5 MG
1 140,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H25ClN2O2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
278,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
>300 °C
Solubilité
DMSO: soluble 4 mg/mL
water: insoluble
Auteur
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.OC(=O)c1ccc(CCN2CCN(CC2)CC=Cc3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C22H25ClN2O2.H2O4S/c23-21-9-5-18(6-10-21)2-1-12-24-14-16-25(17-15-24)13-11-19-3-7-20(8-4-19)22(26)27;1-5(2,3)4/h1-10H,11-17H2,(H,26,27);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
OVMQIVIYKXXEIT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Dehydrocholesterol reductase inhibitor. Inhibits 7-dehydrocholesterol reductase, which catalyzes the last step of cholesterol synthesis.
Caractéristiques et avantages
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research