Principaux documents
B8633
Sigma-Aldrich
Benzoin
Synonyme(s) :
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Beilstein:
391839
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
pb
194 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
134-138 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Clé InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable