Principaux documents
B7884
Sigma-Aldrich
Stearyl behenate
~99%
Synonyme(s) :
Behenic acid stearyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H80O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
593.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable