Y0000720
Triglycerol diisostearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
232,00 $
About This Item
232,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triglycerol diisostearate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement