Principaux documents
B7563
Sigma-Aldrich
BRD7389
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Phenethylamino-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione, 1-[(2-Phenylethyl)amino]-naphtho-3H-[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione
5 MG
221,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
221,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c3c(c5c([c](c3ccc2)=O)cccc5)c([c]1=O)NCCc4ccccc4
InChI
1S/C24H18N2O2/c27-23-17-10-5-4-9-16(17)21-20-18(23)11-6-12-19(20)26-24(28)22(21)25-14-13-15-7-2-1-3-8-15/h1-12,25H,13-14H2,(H,26,28)
Clé InChI
XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BRD7389 is an inhibitor of the RSK kinase family.
BRD7398 is a RSK kinase inhibitor that induces insulin expression and differentiation of pancreatic alpha into beta cells. BRD7398 inhibits RSK1, RSK2 and RSK3; IC50 values of 1.5, 2.4 and 1.2 uM, respectively. Treatment of mouse aTC1 cells with BRD7398 induced expression of b-cell markers Pdx1, Pax4, Iapp and Npy and also induced insulin production.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the MAPKAPs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dana M Gwinn et al.
Cancer cell, 33(1), 91-107 (2018-01-10)
KRAS is a regulator of the nutrient stress response in non-small-cell lung cancer (NSCLC). Induction of the ATF4 pathway during nutrient depletion requires AKT and NRF2 downstream of KRAS. The tumor suppressor KEAP1 strongly influences the outcome of activation of