Principaux documents
B7138
Supelco
Bispyrazolone
≥98%, crystalline
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.38
Beilstein:
572787
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98%
Forme
crystalline
Couleur
tan
Adéquation
suitable for determination of cyanide
Chaîne SMILES 
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
Clé InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Epstein, J.
Analytical Chemistry, 19, 272-272 (1947)