15156
Bispyrazolone
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for TLC derivatization
for the det.of cyanide
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Solubilité
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
Chaîne SMILES
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
Clé InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?