B4388
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
≥99%
Synonyme(s) :
Halothane
227,00 $
About This Item
227,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
4.5 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Contient
0.01% thymol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
50.2 °C (lit.)
Densité
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
Clé InChI
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ATP5D(513) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , GRIA1(2890) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305) , KCNN4(3783)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves