Documents
B2557
Sigma-Aldrich
8-Bromo-2′-monobutyryladenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp-isomer
>97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Rp-8-Br-MB-cAMPS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H16BrN5O6PSNa
Poids moléculaire :
516.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
>97% (HPLC)
Forme
solid
Conditionnement
vial of 5 μmol (2.5 mg solid)
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H]2O[P@](O)(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C14H17BrN5O6PS/c1-2-3-7(21)25-10-9-6(4-23-27(22,28)26-9)24-13(10)20-12-8(19-14(20)15)11(16)17-5-18-12/h5-6,9-10,13H,2-4H2,1H3,(H,22,28)(H2,16,17,18)/t6-,9-,10-,13-,27-/m1/s1
Clé InChI
KWTXVSKODFLFLA-WJCFKVOZSA-N
Application
Lipophilic precursor that is more lipophilic and membrane-permeable compared to Rp-8-Br-cAMPS.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
V Ruiz-Velasco et al.
Circulation research, 82(5), 557-565 (1998-04-07)
Cyclic nucleotides are known to modify voltage-gated (L-type) Ca2+ channel activity in vascular smooth muscle cells, but the exact mechanism(s) underlying these effects is not well defined. The purpose of the present study was to investigate the modulatory role of