| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 296,00 $ |
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 170,00 $ |
10 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 170,00 $ |
A propos de cet article
296,00 $
Nom du produit
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt, powder, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL
λmax
258 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=S)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21?;/m1./s1
InChI key
OXIPZMKSNMRTIV-NVGWRVNNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: soluble | solubility H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C | solubility H2O: 10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe