B2531
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
Synonyme(s) :
Anti Brdu, Anti Brdu Antibody - Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse, Brdu Antibody, Anti-Bromodeoxyuridine
731,00 $
About This Item
731,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BU-33, monoclonal
Espèces réactives
wide range
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité
Autres remarques
B8434 Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable