MAB3262F
Anti-BrdU Antibody, clone PRB-1, FITC conjugated
clone PRB-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
BrdU
548,00 $
About This Item
548,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PRB-1, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable