B2251
5-Benzyloxy-DL-tryptophan
crystalline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
crystalline
Couleur
light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C18H18N2O3/c19-16(18(21)22)8-13-10-20-17-7-6-14(9-15(13)17)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,9-10,16,20H,8,11,19H2,(H,21,22)
Clé InChI
DFGNDJBYANKHIO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable