M6546
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid
solid, ≥98%
Synonyme(s) :
PMP
222,00 $
About This Item
222,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, ≥98%
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98%
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1ccc(OC(C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
MIEKOFWWHVOKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable