B2156
Benzethonium hydroxide solution
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
Synonyme(s) :
Benzethonium, Benzethonium Hydroxide
171,00 $
About This Item
171,00 $
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
429.64 g/mol
Concentration
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter