302929
Hydroxyde de tétraéthylammonium solution
35 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Hydroxyde de TEA
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
35 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.404
Densité
1.023 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter