Principaux documents
AXYVT250RLAB
Pipette tips for Velocity, robotic
size 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked in bottom sealed rack
Synonyme(s) :
Pipette tips for Velocity
1 PKG
445,00 $
445,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
445,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
445,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc VT-250-R-LAB
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
250 μL
Volume
250 μL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Axygen® 96-well tips have the following features and benefits:
  • For greater consistency and performance they are assembled via automation
  • Tips are RNAse/DNAse free
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Compatible with Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST and 16ST head
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.