Principaux documents
BR28925
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 235-305 mm pipettes
Synonyme(s) :
Pipette container, Pipette holder, Storage case
1 EA
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.13
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
Holds 235-305 mm pipettes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 28925
Description générale
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG