Principaux documents
AXYRFLR1200
Empty Pipette tip refill rack, with lid
for use with 1200 μL tip inserts, pkg of 3x10racks/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
167,00 $
1 PKG
167,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
167,00 $
1 PKG
167,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.02
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc RFL-R-1200
Corning
Conditionnement
pkg of 3x10racks/cs
Volume
200 μL