AMAB91375
Anti-MAP2 Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, monoclonal, CL5420
Synonyme(s) :
MAP2A, MAP2B, MAP2C
757,00 $
About This Item
757,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5420, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL5420, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133)
Immunogène
Sequence
EAKAPHWTSAPLTEASAHSHPPEIKDQGGAGEGLVRSANGFPYREDEEGAFGEHGSQGTYSNTKENGINGELTSADRETAEEVSARIVQVVTAEAVAVLKGEQEKEAQHKDQTAALPLAAEETANLPPSPPPSPASEQTVT
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence PPEIKDQGGAGEGLV as determined by overlapping synthetic peptides.
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1