EZHFGF21
Human FGF-21 ELISA Kit
measures FGF-21 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
ELISA Kit for FGF-21, FGF-21 ELISA, Human FGF-21 Detection Kit
About This Item
Produits recommandés
product name
Human FGF-21 ELISA Kit, This Human FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-99%
standard curve range: 31.3-2000 pg/mL
inter-assay cv: <9%
intra-assay cv: <6%
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Metabolism
Diabetes - Type 2
Metabolic Syndrome
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1