ADF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
for use with lid
holds 1 x 20 – 30 mL round-bottom tube
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637240 (NA)
Paramètres
14,900 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
26 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38