Principaux documents
SK1M015W01
Millipore
Cassette Pellicon® 2 avec membrane Biomax 10 kDa, séparateurs C, 0,5 m²
1 EA
5 381,00 $
5 381,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
5 381,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
5 381,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Niveau de qualité
Description
Filter code Biomax 10
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Qualité
400
Paramètres
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Largeur
17.8 cm , 7.0 in.
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
10 kDa filter
Plage de pH
1-14
Remarque sur l'analyse
Le taux d'extractibles était inférieur ou égal à 1 500 mg/m² après un rinçage à l'eau.
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2