Principaux documents
ADAPA444230-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 2 x 18 - 30 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2
2 EA
460,00 $
460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
460,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
Holds 18 - 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 18 - 30 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637649 (NA)
Paramètres
4,200 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
110 mm
Diamètre
26 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG