Principaux documents
EP022639404
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
to hold, 30 x 15 mL vessels
Synonyme(s) :
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
1 EA
1 500,00 $
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 500,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 30 x 15 mL vessels
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 22639404
Paramètres
4,400 max. RCF (2,750 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Catégories apparentées
Description générale
Eppendorf fixed angle rotor acccommodates up to thirty 15mL Falcon centrifuges tubes. Includes 30 adapters (F-35-30-17) and 30 rubber mats.
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG