ADAPA43847-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 2.6 - 7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
598,00 $
About This Item
598,00 $
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with cap
holds 4 x 2.6 - 7 mL round-bottom tubes,
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639242 (NA)
Paramètres
2,850 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
100 mm
Diamètre
13.5 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round bucket