Principaux documents
A9801
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt
Synonyme(s) :
BAPTA
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O10K4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Solubilité
~50 mg/mL (pH >6)
Chaîne SMILES 
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Highly selective calcium chelating reagent.