Principaux documents
A9101
Sigma-Aldrich
Chlorure d′acétylcholine
≥99% (TLC), powder or crystals
Synonyme(s) :
ACh
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Beilstein:
3571875
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Nom du produit
Chlorure d′acétylcholine, pkg of 150 mg (per vial)
Essai
≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Conditionnement
pkg of 150 mg (per vial)
Pf
146-150 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Description générale
Acetylcholine is an important neurotransmitter that plays a critical role in multiple neurological systems. Crucial for neurobiology studies, acetylcholine aids researchers in understanding synaptic transmission. In other forms of research, acetylcholine has an effect and influence on tumor neurobiology for cancer R&D, as well as a variety of other cognitive processes.
Application
For use as a substrate to determine acetylcholinesterase activity. Acetylcholine chloride has been used:
  • for standard curve preparation in hestrin assay
  • in Protein expression, radioactive ligand binding assay and electrophysiological studies of Lymnaea stagnalis acetylcholine binding protein (Ls-AChBPs)
  • as a supplement in extracellular solutions for treating the voltage clamped cells in electrophysiology studies
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorure d′acétylcholine, injecté à raison de 20 mg/kg de poids corporel, réduit la mortalité et les taux de cytokines pro-inflammatoires plasmatiques chez des souris présentant une septicémie induite expérimentalement . Le mécanisme anti-inflammatoire cholinergique dépend probablement de l′interaction entre l′acétylcholine et les récepteurs cholinergiques α7n présents sur les monocytes, macrophages et neutrophiles, qui diminue les taux de cytokines pro-inflammatoires telles que TNF-α, IL-1β et IL-6.
Acetyl choline (ACh) is an essential neurotransmitter in both central and peripheral nervous system. ACh binds to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) and causes fast excitatory neurotransmission.
Reconstitution
Reconstituted solution is stable for 2 weeks when stored at 2-8 °C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Molecular recognition of the neurotransmitter acetylcholine by an acetylcholine binding protein reveals determinants of binding to nicotinic acetylcholine receptors.
Olsen JA, et al.
PloS one, 9(3), e91232-e91232 (2014)
Ancestral Reconstruction Approach to Acetylcholine Receptor Structure and Function.
Prinston JE, et al.
Structure, 25(8), 1295-1302 (2017)
Evaluation of two WHO First International Standards for Vi polysaccharide from Citrobacter freundii and Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi.
Gao F, et al.
Biologicals : Journal of the International Association of Biological Standardization (2018)
Virginia G de Yébenes et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 40(10), 2408-2424 (2020-08-28)
microRNAs are master regulators of gene expression with essential roles in virtually all biological processes. miR-217 has been associated with aging and cellular senescence, but its role in vascular disease is not understood. Approach and Results: We have used an
Vincent Laurent et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(4), 1358-1369 (2014-01-24)
Decision-making depends on the ability to extract predictive information from the environment to guide future actions. Outcome-specific Pavlovian-instrumental transfer (PIT) provides an animal model of this process in which a stimulus predicting a particular outcome biases choice toward actions earning