A2661
Chlorure d′acétylcholine
suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ACh
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
~99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
146-150 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable