Documents
771767
Sigma-Aldrich
Acetylcholine chloride (N,N,N-trimethyl-d9)
98 atom % D, 98%
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3N(Cl)(CH2)2OCOCH3
Poids moléculaire :
190.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98%
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
CC(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3;
Clé InChI
JUGOREOARAHOCO-WWMMTMLWSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable