A7231
AZ11645373
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-[1-[[(3′-nitro[1,1′-biphenyl]-4-yl)oxy]methyl]-3-(4-pyridinyl)propyl]-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H21N3O5S/c28-23-16-33-24(29)26(23)21(7-4-17-10-12-25-13-11-17)15-32-22-8-5-18(6-9-22)19-2-1-3-20(14-19)27(30)31/h1-3,5-6,8-14,21H,4,7,15-16H2
Clé InChI
VQEHBLGYANQWEA-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.