A6883
Atropine methyl bromide
≥99% (TLC), powder
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Chaîne SMILES
Br.C[N]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C18H26NO3.BrH/c1-19(2)14-8-9-15(19)11-16(10-14)22-18(21)17(12-20)13-6-4-3-5-7-13;/h3-7,14-17,20H,8-12H2,1-2H3;1H/t14-,15+,16?,17?;
Clé InChI
YBFLMRSYEWDJEJ-ZNHDNBJUSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)