Principaux documents
137258
SAFC
MOPS sodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinepropanesulfonique sodium salt
100 G
446,00 $
1 KG
1 524,00 $
25 KG
15 843,00 $
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
446,00 $
1 KG
1 524,00 $
25 KG
15 843,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.5-7.9
Plage de pH utile
6.5-7.9
6.5
pKa (25 °C)
7.2
Adéquation
suitable for manufacturing use
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
MOPS Sodium is a biological buffer also referred to as a “Propane Sultone” buffer. The pKa of MOPS Sodium is 7.01 which make it an ideal candidate for medias and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MOPS Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high solution clarity.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable