A6814
α-Amylase from Bacillus sp.
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus sp.
Forme
powder
Activité spécifique
≥400 units/mg protein (Lowry)
Poids mol.
58-62 kDa
Solubilité
H2O: soluble 1.0 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Définition de l'unité
Autres remarques
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.