A6751
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
ATEE
314,00 $
About This Item
314,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate,
Essai
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-3-18-13(17)12(14-9(2)15)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12,16H,3,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
Clé InChI
SKAWDTAMLOJQNK-LBPRGKRZSA-N
Catégories apparentées
Application
- as a substrate in transesterification reactions with 1 M propan-1-ol catalyzed by Carlsberg protease protein-coated microcrystals (PCMC)[1]
- to test the performance of subtilisin Carlsberg protein-coated microcrystals (PCMC)[2]
- as a substrate for cross-linked crystals (CLECs) of subtilisin activity screening[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable