Principaux documents
681300
Sigma-Aldrich
von Willebrand Factor, Human Plasma
Synonyme(s) :
vWF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native, von Willebrand factor from human plasma. Glycoprotein complex found in plasma, platelets, and subendothelium. An adhesive protein that mediates the initiation and progression of throm bus formation at the site of injury.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized from 100 mM glycine, 100 mM NaCl, 25 mM sodium citrate, pH 6.8.
Notes préparatoires
Prepared from plasma of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the recommended buffer for reconstitution?
    1 answer
    1. This product may be reconstituted in water. The material is lyophilized from a solution containing 100 mM glycine, 100 mM NaCl, and 25 mM sodium citrate, pH 6.8.
      Helpful?
  2. Is this purified von Willebrand factor?
    1 answer
    1. This product has a minimum purity specification of 95%. It is a lyophilized product that will also contains buffer salts and glycine.